Learn More
Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), eFluor™ 450, eBioscience™, Invitrogen™
Rat Isotype Control
94.25 € - 236.00 €
Spezifikation
Antigen | Rat IgG2a kappa |
---|---|
Klon | eBR2a |
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Control, Flow Cytometry |
Konjugat | eFluor 450 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15289175
|
Affymetrix eBioscience
48-4321-80 |
25 μg |
94.25 €
25 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
13579200
|
Affymetrix eBioscience
48-4321-82 |
100 μg |
236.00 €
100 Mikrogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Description: The monoclonal rat IgG2a, kappa is useful as an isotype control immunoglobulin. Applications Reported: Rat IgG2a Isotype Control eFluor® 450 has been reported for use in flow cytometric analysis. . Applications Tested: This Rat IgG2a Isotype Control has been tested by flow cytometric analysis of mouse splenocytes. Use isotype control at the same concentration as experimental antibody. Excitation: 405 nm; Emission: 445 nm; Laser: Violet Laser. Filtration: 0.2 μm post-manufacturing filtered.
Rat IgG2a kappa Control antibody specifically detects Rat IgG2a kappa in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.Spezifikation
Rat IgG2a kappa | |
0.2 mg/mL | |
eFluor 450 | |
Rat | |
Not Applicable | |
IgG2; Immunoglobulin G; Immunoglobulin G2; ImmunoglobulinG; ImmunoglobulinG2 | |
Isotype Control (Primary) | |
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
eBR2a | |
Control, Flow Cytometry | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
IgG2a κ | |
Affinity chromatography |
For Research Use Only.