missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IgM Monoclonal Antibody (II/41), Super Bright™ 436, eBioscience™, Invitrogen™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  Affymetrix eBioscience 62-5790-82

217.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15903434

  • 326.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Rat Monoclonal Antibody

IgM Monoclonal antibody specifically detects IgM in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

IgM
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
P01872
Ighm
Affinity chromatography
RUO
16019
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
II/41
Super Bright 436
Ighm
AGM1; AI326478; Igh6; Igh-6; Ighm; Igh-M; Igm; immunoglobulin heavy constant mu; MU; muH; VH
Rat
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a κ
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote