Learn More
IgY++ (IgG)(H+L) Rabbit anti-Chicken, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Rabbit anti-Chicken Affinipure Secondary Antibody
50.00 € - 179.00 €
Spezifikation
Antigen | IgY++ (IgG)(H+L) |
---|---|
Anwendungen | ELISA, Western Blot |
Konjugat | HRP |
Form | Liquid |
Wirtsspezies | Rabbit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17660307
|
Proteintech
SA00001-6-200UL |
200 μL |
50.00 €
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17650307
|
Proteintech
SA00001-6-1ML |
1 mL |
179.00 €
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IgY++ (IgG)(H+L) | |
HRP | |
Rabbit | |
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
ELISA, Western Blot | |
Liquid | |
Chicken | |
Secondary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |