Learn More
TROCKENEISKüHLER
Artikelnummer. 11825932 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Zum Destillieren von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11825932
Brand: IKA 0003742000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Zum Destillieren von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt
  • Das zu destillierende Lösungsmittel kann kontinuierlich durch das PTFE-Einlassrohr zugeführt werden.
  • Kühlung durch Trockeneis, kein Kühlwasser erforderlich
  • Maximale Kondensation durch niedrige Temperaturen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Trockeneiskühler
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Destillieren von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt
Zur Verwendung mit (Geräte) Zum Destillieren von Lösungsmitteln mit niedrigem Siedepunkt