Learn More
IkB-alpha, p Ser32 Antibody (SR1656), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-21533-50ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18602314
  • 338.00 € / 50 Mikroliter
Definieren Sie Ihre Immunologie-Forschung nach Ihren Bedingungen
Verwenden Sie den Aktionscode 24090
Alle Werbeaktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IkB-alpha Monoclonal antibody specifically detects IkB-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
IkB-alpha
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
SR1656
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50
alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor
A synthesized peptide derived from human phospho-IKB alpha [Ser32] (Uniprot #: P25963)
50 μg
Apoptosis, Cell Biology, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Diabetes Research, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction
4792
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.