Learn More
IkB-alpha, p Ser32 Antibody (SR1656), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
338.00 € - 449.00 €
Spezifikation
| Antigen | IkB-alpha |
|---|---|
| Klon | SR1656 |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18663995
|
Novus Biologicals
NBP3-21533-100ul |
100 μg |
449.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18602314
|
Novus Biologicals
NBP3-21533-50ul |
50 μg |
338.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
IkB-alpha Monoclonal antibody specifically detects IkB-alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, ImmunoprecipitationSpezifikation
| IkB-alpha | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1:50 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| alpha, I-kappa-B-alpha, IkappaBalphaNF-kappa-B inhibitor alpha, IKBAikB-alpha, IkB-alpha, MAD3, MAD-3, Major histocompatibility complex enhancer-binding protein MAD3, NFKBI, nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells, nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells inhibitor | |
| A synthesized peptide derived from human phospho-IKB alpha [Ser32] (Uniprot #: P25963) | |
| Primary | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1656 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cell Biology, Chaperone Mediated Autophagy (CMA), Diabetes Research, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair, Phospho Specific, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 4792 | |
| IgG | |
| Affinity purified |