missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IKBKB (IKK Beta), GST Tag Recombinant Protein
Human IKBKB (IKK Beta), GST Tag Recombinant Protein
634.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001547 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Spezies | Human |
Proteinmarkierung | GST Tag |
Expressionssystem | Baculovirus |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11583567
|
Invitrogen
PV3836 |
10μg |
634.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10505243
|
Invitrogen
PR7489A |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 28-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Phosphorylation of serine residues on the I-kappa-B proteins by IKK kinases, including IKBKB, marks them for destruction via the ubiquitination pathway, allowing activation of the NF-kappa-B complex.Spezifikation
NP_001547 | |
Human | |
Baculovirus |
Kinase Assay | |
GST Tag |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.