Learn More
Thermo Scientific Chemicals IKK-2 Inhibitor V
Artikelnummer. 15436749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436749 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15436749 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J65132.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein selektiver IKK-2 Hemmer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 10 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein selektiver IKK-2-Inhibitor
CAS 978-62-1
Summenformel C15H8ClF6NO2
Formelmasse 383,67g/mol
Synonym N-(3,5-Bis-trifluormethylphenyl)-5-chlor-2-hydroxybenzamid; IMD-0354
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver