missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-1 Beta Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marke: Proteintech 82696-6-RR-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The IL-1 Beta antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human IL-1 Beta. This antibody recognizes human antigen. The IL-1 Beta antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.Spezifikation
| IL-1 Beta | |
| 3I9 | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Protein A purification | |
| Primary | |
| Human | |
| 30-35 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, ELISA | |
| 1000 μg/mL | |
| IL-1; IL1-BETA; IL1F2 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| 3553 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Recombinant Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur