Learn More
Invitrogen™ IL-10RA (CD210a) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHIL10RAX10
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17814210
  • 4715.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human Interleukin 10 Receptor Alpha (CD210a) (Hu IL-10RA) ELISA quantitates Hu IL-10RA in human serum, plasma or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-10RA. Principle of the method The Human IL-10RA solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Protein, das von diesem Gen codiert wird, ist ein Rezeptor für Interleukin 10. Dieses Protein ist strukturell mit Interferon-Rezeptoren verwandt. Es vermittelt nachweislich das immunsuppressive Signal von Interleukin 10 und hemmt dadurch die Synthese proinflammatorischer Zytokine. Dieser Rezeptor fördert das Überleben von myeloischen Vorläuferzellen über den Insulin-Rezeptor-Substrat-2/PI 3-Kinase/AKT-Signalweg. Die Aktivierung dieses Rezeptors führt zur Tyrosinphosphorylation von JAK1- und TYK2-Kinasen. Für dieses Gen wurden zwei Transkriptvarianten gefunden, jedoch codiert nur eine Variante Proteine.
Spezifikation
Spezifikation
Q13651
2,5 ng/ml
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
10 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
3587
< 12%
Chromogen, Assay-Verdünnungskonzentrat, Waschpuffer, Standard, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, SAV-HRP
10 x 96 Tests
Signaltransduktion
2°bis 8 °C
Human
4 h 45 min
2,05 bis 500 ng/mL
2,5 ng/mL bis 500 ng/mL
Biotin
Weitere Proteine
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit den folgenden getesteten Zytokinen: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, CNTF, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 P70, IL-12 P40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF-7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-GAMMA, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, LEPTIN (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 Alpha, MIP-1 Beta, MIP-1 DELTA, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 ALPHA, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-BETA, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
CD210,CD210a,CDW210A,HIL-10 R,IL-10R1,IL10R
< 10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
CD210, CD210a, CDW210A, HIL-10 R, IL-10R1, IL10R
1 h 20 min