Learn More
IL-12 R beta 1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 559.00 €
Spezifikation
Antigen IL-12 R beta 1
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18286222
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-57287
100 μL
559.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18618326
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP2-57287-25ul
25 μL
369.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
IL-12 R beta 1 Polyclonal specifically detects IL-12 R beta 1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
IL-12 R beta 1
Polyclonal
Rabbit
Cell Cycle and Replication
CD212, CD212 antigen, IL-12 receptor beta component, IL-12 receptor subunit beta-1, IL12R, IL-12R subunit beta-1, IL12RB, IL-12RB1, IL-12R-beta-1, IL-12R-BETA1, interleukin 12 receptor, beta 1, interleukin-12 receptor beta-1 chain, interleukin-12 receptor subunit beta-1, MGC34454
IL12RB1
IgG
Affinity Purified
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
3594
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:TSECCFQDPPYPDADSGSASGPRDLRCYRISSDRYECSWQYEGPTAGVSHFLRCCLSSGRCCYFAAGSATRLQFSDQAGVSVLYTVTLWVES
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.