Learn More
IL-15 Monoclonal Antibody (ct2nu), Functional Grade, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
2985.00 € - 14910.00 €
Spezifikation
Antigen IL-15
Klon ct2nu
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Functional Assay, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17130932
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0157-38
5 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17110932
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0157-025
25 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
17120932
Unterlagen ansehen
Invitrogen
16-0157-050
50 mg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The ct2nu MAb reacts with human IL-15 and neutralizes its bioactivity. IL-15, or IL-T, is a 14 kDa proinflammatory cytokine and member of the IL-2 family. It plays a role in the development and maturation of macrophages and dendritic cells, and is essential to the proliferation and survival of NK cells and CD8^+ T cells. IL-15 is expressed by antigen-presenting cells, epithelial cells, and stromal cells. IL-15 activates the Jak/STAT pathway through its heterotrimeric receptor. Two subunits of this receptor, the beta and gamma chains, are shared with the rest of the family, while the alpha subunit is unique to IL-15. In mice, the alpha chain is required to chaperone IL-15 from the ER to secretion. This chaperoning is not necessary in humans, and free IL-15 is detectable in human biological samples. However, the receptor-cytokine complex has been indentified in humans and demonstrates agonistic activity several-fold higher than IL-15 alone.
IL-15 Monoclonal antibody specifically detects IL-15 in Human samples. It is validated for Functional Assay, Neutralization
Spezifikation
Spezifikation
IL-15
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with no preservative; pH 7.2
AI503618; il 15; IL15; IL-15; ILN; Interleukin; interleukin 15; Interleukin15; interleukin-15; MGC9721; M-IL-15
IgG1 κ
Affinity chromatography
Antibody
ct2nu
Functional Assay, Neutralization
Functional Grade
Mouse
Human
P40933
3600
Primary
4° C
IL15