missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IL-15R alpha Antibody (RM0103-6C38) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
195.00 € - 510.00 €
Spezifikation
| Antigen | IL-15R alpha |
|---|---|
| Klon | RM0103-6C38 |
| Konzentration | LYOPH |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:1000 |
| Anwendungen | Western Blot |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18207813
|
Novus Biologicals
NBP1-22466-0.025MG |
0.025 mg |
195.00 €
25 Mikrogramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18212060
|
Novus Biologicals
NBP1-22466 |
0.1 mg |
510.00 €
0.10 Milligramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
IL-15R alpha Monoclonal specifically detects IL-15R alpha in Mouse samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| IL-15R alpha | |
| LYOPH | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rat | |
| Mouse | |
| 3601 | |
| IgG2 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| RM0103-6C38 | |
| Western Blot 1:500-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| CD215 antigen, IL-15 receptor subunit alpha, IL-15RA, IL-15R-alpha, interleukin 15 receptor, alpha, interleukin-15 receptor subunit alpha, MGC104179 | |
| IL15RA | |
| Primary | |
| This was produced from a hybridoma (mouse myeloma fused with spleen cells from a rat immunized with mouse recombinant protein of the extracellular domain of IL-15RA. |
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts