Learn More
Invitrogen™ IL-28A Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke: Invitrogen™ EHIL28AX5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.33820kg
Beschreibung
The Human Interleukin 28A (Hu IL-28A) ELISA quantitates Hu IL-28A in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-28A. Principle of the method The Human IL-28A solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
IL-28A gehört zur IFN Lambda-Familie, einer neuartigen Familie von Zytokinen innerhalb der IL-10-Superfamilie. Die drei Mitglieder dieser Familie sind IL-29 (IFN-Lambda 1), IL-28A (IFN-Lambda 2) und IL-28B (IFN-Lambda 3) und werden auch als Typ-III-Interferone bezeichnet. IFN-Lambdas signalisieren durch einen heterodimerischen Rezeptor, dessen eine Untereinheit IL-10R2 mit anderen Mitgliedern der Superfamilie geteilt wird. Die zweite Untereinheit IFN Lambda R1 oder IL-28R alpha ist einzigartig für die IFN-Lambdas. Die Signalisierung erfolgt über den Jak/STAT-Pathway in ähnlicher Weise wie beim Typ I-IFN (IFN alpha/beta) und aktiviert viele der gleichen Gene trotz niedriger Sequenzhomologie zwischen den Zytokinen und Rezeptoren in den beiden Familien. Beide IFN-Familien zeigen antivirale Aktivität durch die Induktion der antiviralen Proteinproduktion in Zielzellen und die Hochregelung der MHC-Klasse-I-Expression. Diese Proteine zeigen auch antiproliferative und antitumorale Effekte und machen sie zu einer möglichen Alternative zu IFN-Alpha-Krebstherapien. Im Gegensatz zum Typ I-IFN, der die meisten Zellen stimulieren kann, scheint die Reaktion auf die IFN-Lambda-Stimulation aufgrund der begrenzten Expression von IFN-Lambda R1 auf dendritische und einige Tumorzellen beschränkt zu sein. Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied ist die Fähigkeit der IFN-Lambda-Stimulation, dendritische Zellen in Richtung der Produktion von CD4+CD25+FoxP3+ regulatorischen T-Zellen zu treiben, was auf eine mögliche immunoregulatorische Funktion hindeutet.Spezifikation
Q8IZJ0 | |
15 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
282616 | |
<12% | |
Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Assay-Verdünnungskonzentrat, Chromogen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer, Stopplösung, Standard, Vorbeschichtete 96-Well-Platten | |
5 x 96 Tests | |
Virologie | |
2°bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
13,72 pg/mL bis 10000 pg/mL | |
15 pg/mL bis 10000 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, IL-18, IL-29, IL-309, IP-10, GCSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, MMP-1, -2, -3, -10, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
IL-28 A,IL28A | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
IL-28 A, IL28A | |
1 h 20 min |