Learn More
IL-4 Rat, Qfluor 630, Clone: 11B11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
250.00 € - 377.00 €
Spezifikation
Antigen | IL-4 |
---|---|
Klon | 11B11 |
Konzentration | 0.2mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992538
|
EnquireBio
QAB81-QF630-100UG |
100 μg |
250.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15902548
|
EnquireBio
QAB81-QF630-500UG |
500 μg |
377.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
IL-4 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
16189 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
11B11 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 630 | |
RUO | |
NP_067258 | |
Il4 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |