Learn More
IL-6 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 39 publications
232.00 € - 532.00 €
Spezifikation
Antigen IL-6
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Klassifikation Polyclonal
Wirtsspezies Rabbit
Regulatorischer Status RUO
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke dimQuantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke dimQuantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
18728083
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB600-1131SS
232.00 €
0.04 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18790664
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NB600-1131
532.00 €
0.20 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
IL-6 Polyclonal specifically detects IL-6 in Human, Mouse, Rat, Monkey samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Knockdown Validated.
Spezifikation
Spezifikation
IL-6
Polyclonal
RUO
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Rabbit
Store at -20°C short term. Aliquot and store at -80°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.