Learn More
IL15RA Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | IL15RA |
---|---|
Konzentration | 0.23 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16896474
|
Proteintech
16744-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16886474
|
Proteintech
16744-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 15-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Interleukin 15 (IL-15RA) is a cytokine receptor that specifically binds IL-15 with high affinity. IL-15 regulates T and natural killer cell activation and proliferation. The IL-15 and IL-2 receptors share two subunits, IL-2R beta and IL-2R gamma, and IL-15RA is structurally related to IL-2RA, an additional IL-2-specific alpha subunit necessary for high affinity IL-2 binding. Unlike IL-2RA, IL-15RA is capable of binding IL-15 with high affinity independent of the other subunits. IL-15RA is thought to enhance cell proliferation and expression of apoptosis inhibitor Bcl-xL and Bcl-2.Spezifikation
IL15RA | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q13261 | |
3601 | |
IL15RA Fusion Protein Ag10151 | |
Primary | |
-20°C | |
IL15RA |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
IL 15 receptor subunit alpha, IL 15R alpha, IL 15RA, IL15RA, interleukin 15 receptor, alpha, sIL 15 receptor subunit alpha, sIL 15R alpha, sIL 15RA | |
IL15RA | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |