Learn More
Invitrogen™ IL1RA Human ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®, PeproTech®
ELISA
Marke: Invitrogen™ 900-K474
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03500kg
Beschreibung
Das von diesem Gen codierte Protein ist ein Zytokin-Rezeptor, der zur Interleukin 1-Rezeptorfamilie gehört. Dieses Protein ist ein Rezeptor für Interleukin-Alpha (IL1A), Interleukin-Beta (IL1B) und den Interleukin 1-Rezeptor Typ I (IL1R1/IL1RA). Dieser wichtige Vermittler ist an vielen Zytokin-induzierten entzündlichen Reaktionen und Immunantworten beteiligt. Dieses Gen bildet zusammen mit Interleukin 1-Rezeptor Typ II (IL1R2), Interleukin 1-Rezeptor-ähnliches Protein 2 (IL1RL2) und Interleukin 1-Rezeptor-ähnliches Protein 1 (IL1RL1) ein Zytokinrezeptor-Gencluster in einer Region von Chromosom 2q12.Spezifikation
P18510 | |
3557 | |
10 x 96 Tests | |
Refer to product documentation for component specific storage temperature. |
ELISA | |
IL1RN | |
RUO | |
Human |