Learn More
Cytiva illustra™ ExoProStar DNA and Sequence Reaction Clean-up Kit
Die für die Reinigung von DNA und für die Sequenzierung optimierten Reaktionen lassen sich schnell, effizient und zuverlässig einrichten. Illustra™ ExoProStar DNA und Sequence Reaction Clean-up kombiniert die enzymatische PCR-Reinigungstechnologie mit der illustra Exonuklease I und der Alkalin-Phosphatase, um nicht gebundene Primer und dNTPs zu entfernen.
Marke: Cytiva US78220
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.07600kg
Beschreibung
Enzyme, optimiert für den gemeinsamen Einsatz zum hochgradig effizienten Beseitigen nicht aufgenommer Primer und dNTPs. Die Enzyme werden in zwei getrennten Röhrchen geliefert. Zur Reaktionsvorbereitung sind nur zwei einfache Pipettierschritte erforderlich.
- Schnelles Protokoll von nur 30 Minuten.
- Für verschiedene Reaktionsgrößen skalierbar.
- Kein PCR-Produktverlust
- Automatisierungsfreundlich
- Vollständige Wärmeinaktivierung der Enzyme innerhalb von 15 Minuten
Spezifikation
Enzymatische PCR-Aufreinigungstechnologie mit illustra Exonuclease I und alkalischer Phosphatase zum Entfernen von nicht aufgenommenen Primern und dNTPs. Für maximale Flexibilität sind zwei separate Röhrchen erhältlich. | |
Ein Röhrchen alkalische Phosphatase und Exonuklease I | |
illustra ExoProStar |
Optimiert für schnelles, effizientes und zuverlässiges Reinigen von DNA und Entwickeln von Sequenzierungsreaktionen | |
20 |