Learn More
Iloprost, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490366
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 Milligramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490366 2 mg 2 Milligramm
16453776 25 mg -
16438298 10 mg 10 Milligramm
16414187 50 mg -
16410738 5 mg -
16498026 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16490366 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0096
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
MedChemExpress Iloprost (ZK 36374; Ciloprost) is a prostacyclin (PGI2) analogue, involves in embryo development and inflammation improvement, and inhibits tumor metastasis. Iloprost can be used for peripheral vascular research.
Iloprost (ZK 36374
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iloprost
Physikalische Form Oil
CAS 78919-13-8
Farbe Colorless
Menge 2 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H32O4
Synonym Ciloprost ZK 36374
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (277.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC/C=C1C[C@@]2([H])C[C@@H](O)[C@H](/C=C/[C@@H](O)C(C)CC#CC)[C@@]2([H])C\1
Molekulargewicht (g/mol) 360.49
Formelmasse 360.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research