missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Image-iT™ LIVE Red and Green Caspase Apoptosis Detection Kits for microscopy

Artikelnummer. 10014027
Change view
Click to view available options
Farbe:
Grün, Rot, Blau
Rot, Grün, Blau
Enzym:
Caspase 3/7
Polycaspasen
Marker oder Farbstoff:
FAM-DEVD-FMK, Propidiumiodid (PI), Hoechst 33342
FAM-VAD-FMK, Propidiumiodid (PI), Hoechst 33342
SR-DEVD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342
SR-VAD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Enzym Marker oder Farbstoff unitSize
10014027 Grün, Rot, Blau Polycaspasen FAM-VAD-FMK, Propidiumiodid (PI), Hoechst 33342 1 Stück
10388932 Rot, Grün, Blau Polycaspasen SR-VAD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342 1 Set
10700394 Rot, Grün, Blau Caspase 3/7 SR-DEVD-FMK, SYTOX Green, Hoechst 33342 1 Set
10013272 Grün, Rot, Blau Polycaspasen FAM-VAD-FMK, Propidiumiodid (PI), Hoechst 33342 1 Set
10434402 Grün, Rot, Blau Caspase 3/7 FAM-DEVD-FMK, Propidiumiodid (PI), Hoechst 33342 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10014027 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 3792645
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nachweis von Apoptose mithilfe der Mikroskopie, einschließlich Fluoreszenzmikroskopie und HCS, mit den Image-iT LIVE Rot und Grün Caspase Apoptose-Nachweiskits, die Poly- und Caspase-3/7-Aktivitäten melden.

Nachweis und Bewerten von Caspase-Aktivierung, Membranpermeabilität und Zellzyklus mithilfe von Image-iT LIVE roten und grünen Poly- und Caspase-3- und -7-Apoptose-Detektionskits für die Mikroskopie, einschließlich Fluoreszenzmikroskopie und High-Content-Screening (HCS). Die Image-iT LIVE-Kits zum Nachweis roter und grüner Caspase utzen fluoreszierende Inhibitoren der Caspasen (FLICA)-Methodik zum Nachweisen und Melden der Caspase-Aktivität, ein Maß für die Zellapoptose. Insbesondere enthalten die Image-iT LIVE-Nachweiskits für rote und grüne Caspase die Substrate SR-VAD-FMK und SR-DEVD-FMK (für rote Fluoreszenz) bzw. FAM-VAD-FMK und FAM-DEVD-FMK (grüne Fluoreszenz) für Polycaspasen bzw. Caspase-3/7 Nachweis. Sie umfassen auch Hoechst 33342 und Propidiumiodid-Färbemittel, wodurch eine gleichzeitige Bewertung der Membranpermeabilität und des Zellzyklus durch Mikroskopie und HCS ermöglicht wird.

Die Image-iT LIVE-Kits zum Nachweis roter und grüner Caspase für die Mikroskopie verwenden einen neuartigen Ansatz zum Nachweis aktiver Caspasen: Beide Assay-Kits nutzen einen fluoreszierenden Inhibitor der Caspasen (FLICA)-Methode, eine Affinitätsmarkierung. Das Reagenz verbindet einen Fluoromethylketon (FMK)-Anteil, der kovalent mit einem Cystein reagieren kann, mit einer caspasespezifischen Aminosäuresequenz. Verschiedene Aminosäure-Erkennungssequenzen werden zum Nachweis verschiedener Caspasen verwendet: Valin-Alanin-Asparaginsäure (VAD) für Polycaspasen (einschließlich Caspase-1, -3, -4, -5, -6, -7, -8 und -9) und Asparaginsäure-Glutaminsäure-Valin-Asparaginsäure (DEVD) für Caspase -3/7. Eine Sulforhodamin (SR)-Gruppe oder Carboxyfluorescein-Gruppe (FAM) wird als Reporter angefügt.

Das FLICA-Reagenz soll über die Erkennungssequenz mit dem enzymatischen reaktiven Zentrum einer aktivierten Caspase interagieren und dann kovalent durch den FMK-Anteil anbinden. Der FLICA-Hemmer ist membrangängig und nicht-zytotoxisch. Ungebundene FLICA-Moleküle diffundieren aus der Zelle und werden weggespült; das verbleibende rot- oder grün-fluoreszierende Signal ist ein direktes Maß für die Menge an aktiver Caspase, die zum Zeitpunkt der Zugabe des Inhibitors vorhanden war. Die ungefähren Anregungs- und Emissionsspitzen der Reagenzien FLICA, Propidiumiodid und Hoechst 33342 betragen 488 nm⁄530 nm, 535 nm⁄617 nm bzw. 350 nm⁄461 nm. Die in den Image-iT LIVE Rot Polycaspasen, Rot Caspase-3/7, Grün Polycaspasen und Grün Caspase-3/7 Nachweiskits enthaltenen Nachweisreagenzien sind SR-VAD-FMK, SR-DEVD-FMK, FAM-VAD-FMK bzw. FAM-DEVD-FMK.

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation

Beschreibung Image-iT LIVE Grün Polycaspasen Nachweiskit
Menge 1 kit
Format Objektträger
Produkttyp Caspase-Assay-Kit
Anregung/Emission FAM-VAD-FMK: 488/530
Propidiumiodid (PI): 535/617
Hoechst 33342: 350/461
Anzahl Reaktionen 25 Tests (Markierungsvolumen von 300 µl)
Farbe Grün, Rot, Blau
Versandbedingung Raumtemperatur
Produktlinie Image-iT
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Marker oder Farbstoff FAM-VAD-FMK, Propidiumiodid (PI), Hoechst 33342
Markertyp Andere Labels oder Farbstoffe
Lagerungsbedingungen Im Kühlschrank (2–8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Enzym Polycaspasen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.