Learn More
Imaradenant, MedChemExpress
Beschreibung
AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imaradenant |
| CAS | 1321514-06-0 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H11ClFN5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | HTL1071 AZD4635 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (263.83 mM) |
| SMILES | NC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC(Cl)=NC(C)=C3)N=N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 315.73 |
| Mehr anzeigen |