Learn More
Imaradenant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476407
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476407 5 mg 5 Milligramm
16403678 10 mg 10 Milligramm
16400067 50 mg -
16404756 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16476407 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY101980
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
AZD4635 (HTL1071) is a potent, selective and orally active adenosine A2A receptor (A2AR) antagonist. AZD4635 binds to human A2AR with a Ki of 1.7 nM and shows >30-fold selectivity over other adenosine receptors.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imaradenant
CAS 1321514-06-0
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H11ClFN5
Menge 5 mg
Synonym HTL1071 AZD4635
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (263.83 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=C(F)C=C2)=C(C3=CC(Cl)=NC(C)=C3)N=N1
Molekulargewicht (g/mol) 315.73
Formelmasse 315.73
Reinheit (%) 98.85%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death