Learn More
Imatinib Mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481936
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 mg
500 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16481936 500 mg 500 Milligramm
16431336 200 mg -
16430608 5 g -
16411959 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16481936 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY50946
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Imatinib Mesylate (STI571 Mesylate) is a tyrosine kinases inhibitor that inhibits c-Kit, Bcr-Abl, and PDGFR (IC50=100 nM) tyrosine kinases.
Imatinib Mesylate (STI571 Mesylate) is a tyrosine kinases inhibitor that inhibits c-Kit, Bcr-Abl, and PDGFR (IC50=100 nM) tyrosine kinases.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imatinib Mesylate
CAS 220127-57-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H35N7O4S
Menge 500 mg
Synonym STI571 MesylateCGP-57148B Mesylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (211.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (84.79 mM)
SMILES O=S(O)(C)=O.O=C(NC1=CC=C(C(NC2=NC=CC(C3=CC=CN=C3)=N2)=C1)C)C4=CC=C(CN5CCN(CC5)C)C=C4
Molekulargewicht (g/mol) 589.71
Formelmasse 589.71
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease