Learn More
Imatinib para-Diaminomethylbenzol, TRC
Artikelnummer. 30133294
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133294 100 mg 100 Milligramm
17919819 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30133294 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI267975100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1026753-54-7
Summenformel C29 H31 N7 O
Molekulargewicht (g/mol) 493.6
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, Imatinib para-diaminomethylbenzene, 4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3- pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
IUPAC-Name 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[3-methyl-4-[(4-Pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamid
SMILES CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c(C)c3)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imatinib para-Diaminomethylbenzene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-18-25(9-10-26(21)33-29-31-13-11-27(34-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-7-5-22(6-8-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
Formelmasse 493.259