missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IMB-XH1, MedChemExpress

Artikelnummer. 16471567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16471567 50 mg -
16435378 10 mg -
16418097 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16471567 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12826

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress IMB-XH1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1). IMB-XH1 is a non-competitive Delhi metallo-β-lactamase (NDM-1) inhibitor. The IC50s of IMB-XH1 against metallo-β-lactamases NDM-1, IMP-4, ImiS and L1 are 0.4637 μM, 3.980 μM, 0.2287 μM and 1.158 μM, respectively.

IMB-XH1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1). IMB-XH1 is a non-competitive Delhi metallo-β-lactamase (NDM-1) inhibitor. The IC50s of IMB-XH1 against metallo-β-lactamases NDM-1, IMP-4, ImiS and L1 are 0.4637 μM, 3.980 μM, 0.2287 μM and 1.158 μM, respectively.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material IMB-XH1
CAS 292057-76-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H15N3OS
Menge 50 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (99.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(N=CC=C2)C2=CC=C1C(NC3=CC=CC=N3)C4=CC=CS4
Molekulargewicht (g/mol) 333.41
Formelmasse 333.41
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.