Learn More
Imepitoin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496606
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. 16496606
Marke: Medchem Express HY14953
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.
Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imepitoin
Physikalische Form Solid
CAS 188116-07-6
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H14ClN3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AWD 131-138
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (44.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N2CCOCC2)CN1C3=CC=C(Cl)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 279.72
Formelmasse 279.72
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.