missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imepitoin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16406278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16406278

Marke: Medchem Express HY14953

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.

Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imepitoin
Physikalische Form Solid
CAS 188116-07-6
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H14ClN3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AWD 131-138
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (44.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N2CCOCC2)CN1C3=CC=C(Cl)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 279.72
Formelmasse 279.72
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt