missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imepitoin, MedChemExpress

Artikelnummer. 16478857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Artikelnummer. Menge
16478857 5 mg
16496606 100 mg
16452397 50 mg
16406278 10 mg
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16478857

Marke: Medchem Express HY14953

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.

Imepitoin (AWD 131-138) is a new low-affinity partial benzodiazepine receptor agonist with potent anticonvulsant and anxiolytic properties in rodent models.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imepitoin
Physikalische Form Solid
CAS 188116-07-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C13H14ClN3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym AWD 131-138
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (44.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N=C(N2CCOCC2)CN1C3=CC=C(Cl)C=C3
Molekulargewicht (g/mol) 279.72
Formelmasse 279.72
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.