missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol, 90%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31450871
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31450871 250 mg
31441310 100 mg
31434395 1 g
31447575 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31450871 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD134383250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanol
CAS 82090-52-6
Summenformel C8H8N2O
MDL-Nummer MFCD06797471
Menge 250 mg
SMILES OCC1=CN2C=CC=CC2=N1
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Reinheit (%) 90%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.