Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31089976
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31089976 25 g
31081782 100 mg
31087932 5 g
31087174 250 mg
31084624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31089976 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13439025g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridin-6-ylmethanol
CAS 132213-07-1
Summenformel C8H8N2O
MDL-Nummer MFCD07368521
Menge 25 g
SMILES N1=C2[N](C=C1)C=C(C=C2)CO
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Reinheit (%) 97%