missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31091864
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31091864 5 g
31084429 10 g
31089727 100 g
31080154 25 g
31085034 250 mg
31082329 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31091864 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1344065g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylic acid
CAS 139022-25-6
Summenformel C8H6N2O2
MDL-Nummer MFCD07021498
Menge 5 g
SMILES O=C(C1=CN2C(C=C1)=NC=C2)O
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.