Learn More
Imidazol, 0.5 M-Pufferlösung, pH 6.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444619
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15444619 100 ml 100 Milliliter
15454619 250 ml 250 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15444619
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62207.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 288-32-4
Konzentration 0.5 M
pH 6.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 ml
Summenformel C3H4N2
MDL-Nummer MFCD00005183
InChI-Schlüssel RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES N1C=CN=C1
IUPAC-Name 1H-Imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 68.08