Learn More
Imidazolidinyl urea, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402319
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16402319 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16402319 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1158
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Imidazolidinyl urea is an antimicrobial preservative used in cosmetics, acts as a formaldehyde releaser.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazolidinyl urea
Physikalische Form Solid
CAS 39236-46-9
Farbe White
Menge 1 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H16N8O8
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (257.54 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (257.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C(N1)=O)N(CO)C1=O)NCNC(NC(C(N2)=O)N(CO)C2=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 388.29
Formelmasse 388.29
Reinheit (%) 95.63%
Güte Research