Learn More
Imipramine hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imipramine hydrochloride |
| CAS | 113-52-0 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H25ClN2 |
| Menge | 100 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.59 mM) ∣H2O : 62.5 mg/mL (197.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 316.87 |
| Formelmasse | 316.87 |
| Mehr anzeigen |