Learn More
Impurity C of Calcitriol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455628
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16455628 10 mg -
16431339 1 mg -
16408327 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16455628 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13293
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Impurity C of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3; Rocaltrol ) is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Impurity C of Calcitriol, Calcitriol(1,25-Dihydroxyvitamin D3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Impurity C of Calcitriol
Physikalische Form Solid
CAS 86307-44-0
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C35H49N3O5
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (84.49 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H](C[C@@H]1O)CC([C@@H]2C=C3[C@@](CC[C@]4([H])[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]4(C)CC[C@@]3([H])N(C(N5C6=CC=CC=C6)=O)N2C5=O)=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 591.78
Formelmasse 591.78
Reinheit (%) 95.09%
Güte Research