Learn More
Imrecoxib, MedChemExpress
Beschreibung
Imrecoxib (BAP-909) is a novel and selective cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitor with an IC50 value of 18 nM, it also inhibits COX1- activity with an IC50 value of 115 nM. Imrecoxib (BAP-909) has anti-inflammatory effect.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Imrecoxib |
| CAS | 395683-14-4 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H23NO3S |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | BAP-909 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (270.65 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1N(CCC)CC(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C2)=C1C3=CC=C(C)C=C3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 369.48 |
| Mehr anzeigen |