Learn More
Cole Parmer Einlass-Gas-/Flüssigkeitsfilter
Cole-Parmer Inline-Gas-/Flüssigkeitsfilter haben eine Borosilikatglasfiltermembran.
Marke: Cole Parmer 02909-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Cole-Parmer Inline-Gas-/Flüssigkeitsfilter haben eine Borosilikatglasfiltermembran.
- Mit diesen Mikrofaserfiltern können Gase oder Flüssigkeiten gefiltert werden
- Alle Modelle verfügen über eine Borosilikatglasfiltermembran
- Die Flüssigkeitswirkungsgrade betragen 98 % Retention von Partikeln der genannten Größe
- Die Gaseffizienz ist die prozentuale Retention von 0,01 µm Partikeln.
- Der maximale Differenzdruck für alle Filter beträgt 40 psi (60 psi für Einheiten von 0,01 µm.
- Maximale Temperatur bei 0 psi: für Nylon 230 °F; für Edelstahl und KYNAR PVDF 250 °F
Spezifikation
1/4 in. | |
5/Packung | |
Inline-Gas-/Flüssigkeitsfilter |