Learn More
INCB 3284, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476528
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16476528 10 mg 10 Milligramm
16432627 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16476528 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15450A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress INCB 3284 is a potent, selective and orally bioavailable human CCR2 antagonist, inhibiting monocyte chemoattractant protein-1 binding to hCCR2, with an IC50 of 3.7 nM. INCB 3284 can be used in the research of acute liver failure.
INCB 3284 is a potent, selective and orally bioavailable human CCR2 antagonist, inhibiting monocyte chemoattractant protein-1 binding to hCCR2, with an IC50 of 3.7 nM. INCB 3284 can be used in the research of acute liver failure.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material INCB 3284
CAS 887401-92-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H31F3N4O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (160.03 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(NCC(N[C@H]1CN([C@H]2CC[C@@](C3=CC=C(OC)N=C3)(O)CC2)CC1)=O)C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4
Molekulargewicht (g/mol) 520.54
Formelmasse 520.54
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid