missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Aqualytic™ INCUBATOR THERMOSTATIC CONTROL +2/+40°C 135L
Marke: Aqualytic™ 438200
Weitere Details : Netto-Gewicht : 48.75000kg
Beschreibung
Inkubator, thermostatgesteuert• Temperaturbereich +2°C bis +40°C, einstellbar in Schritten von 0,1°C
• Geringer Stromverbrauch
• Beleuchtete LED-Anzeige
• Steckdosen im Inkubator
• Geliefert mit Bodengitter