Learn More
Indacaterol maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496436
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16496436 100 mg
16431726 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496436 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14299A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Indacaterol (QAB149) maleate is an ultra-long-acting β-adrenoceptor agonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indacaterol maleate
CAS 753498-25-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C28H32N2O7
Menge 100 mg
Synonym QAB149
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (196.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1NC2=C(C([C@@H](O)CNC3CC4=C(C=C(CC)C(CC)=C4)C3)=CC=C2O)C=C1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 508.56
Formelmasse 508.56
Reinheit (%) 96.59%
Güte Research
Physikalische Form Solid