Learn More
Indan-5-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15440758 250 mg 250 Milligramm
15420758 1 g 1 Gramm
15430758 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15440758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54462.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 52205-85-3 | C9H9ClO2S | 216.679 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52205-85-3
Summenformel C9H9ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 216.679
MDL-Nummer MFCD05237217
InChI-Schlüssel SWLIXMXSCZYVTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym indane-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonyl chloride, indan-5-sulfonylchloride, 5-indanesulfonoyl chloride, chloroindan-5-ylsulfone, 1h-indene-5-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, indanesulfonoylchloride, pubchem5538, 5-chlorosulphonyl indane, acmc-1av5j
PubChem CID 3142583
IUPAC-Name 2,3-dihydro-1H-indene-5-sulfonylchlorid
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indane-5-sulfonyl chloride
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 216.69
Reinheit (%) 97%