Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, GGT bis Harnsäure
Standardisierte Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie.
Brand: Thermo Scientific™ 981885
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.99000kg
Description
Standardmethoden für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, bestehend aus über 30 sorgfältig ausgewählten Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
Bei Konelab Applikationen werden sorgfältig ausgewählte Methoden entsprechend IFCC und anderen weit verbreiteten Empfehlungen verwendet. Für klinisch-chemische Methoden sind systemspezifische Multi-Kalibratoren und -Kontrollen verfügbar, die auf internationale Referenzmaterialien zurückverfolgt werden können.Klinisch-chemische Applikationen für Konelab-Analysegeräte Die Applikationen für die klinische Chemie umfassen:
- saure Phosphatase Albumin ALP ALT Amylase AST Bilirubin, Direkt und Gesamt-
- Calcium Cholesterin HDL- und LDL-Cholesterin Cholinesterase CO2 Kreatinkinase CK-MB Kreatinin Gamma-GT Glucose alpha-HBDH Eisen
- LDH
- Lipase Magnesium Phosphor Gesamtprotein Triglyceride Urin-/CSF-Protein Harnstoff
- Harnsäure
Specifications
CE Marked | |
ja | |
Serum | |
8 x 10 ml |
Magnesium; Kit Größe: 8 x 10 ml | |
Magnesium | |
Reagent | |
Liquid |