Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, GGT bis Harnsäure
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit Reagenzien für die klinische Chemie des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, das erstklassige Methodologien bietet, darunter mehr als 30 sorgfältig ausgewählte Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
- Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
- Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten
- Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben
Spécification
Spécification
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen |
| Beschreibung | Eisen ; Kit Größe: 10 x 20 ml |
| CE-Zeichen | ja |
| Nachweisbare Analyten | Eisen |
| Probentyp | Serum |
| Typ | Reagenz |
| Menge | 10 x 20 ml |
| Form | Flüssig |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.