Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, GGT bis Harnsäure
Standardisierte Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie.
Marca: Thermo Scientific™ 981843
Detalles adicionales : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Descripción
Standardmethoden für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, bestehend aus über 30 sorgfältig ausgewählten Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
- Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
- Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten
- Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben
Especificaciones
CE-Zeichen | |
Ja | |
Serum | |
8 x 20 ml |
Urin-/CSF-Protein; Kitgröße: 8 x 20 ml | |
U/CSF Protein | |
Reagenz | |
Flüssig |
Seguridad y manipulación
- U/CSF Protein reagent 8x 20ml
Palabra de advertencia
- Gefahr
Clasificación
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Indicaciones de peligro
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phényl]-.oméga.-hydro xy-Poly(oxy-1,2-éthanediy