Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, GGT bis Harnsäure
Standardisierte Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie.
Marke:  Thermo Scientific™ 981884
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11381570
  • 91.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Standardmethoden für Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, bestehend aus über 30 sorgfältig ausgewählten Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
  • Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
  • Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten
  • Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben
Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
CE-Zeichen
Ja
Serum
12 x 20 ml
Magnesium; Kitgröße: 12 x 20 ml
Magnesium
Reagenz
Flüssig