missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, GGT bis Harnsäure

Artikelnummer. 17743637 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Eisen
Gamma-GT
Gesamt-Protein Plus
LDH
Magnesium
Triglyceride
U/CSF Protein
Menge:
4 x 19ml
6 x 60 ml
8 x 10 ml
8 x 20 ml
10 x 20 ml
10 x 60 ml
12 x 20 ml
12 x 20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
240 Milliliter
8 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Menge Packungsgröße
17743637 Gesamt-Protein Plus 12 x 20 ml 240 Milliliter
10467305 Triglyceride 6 x 60 ml 1 Stück
10418275 Gamma-GT 10 x 20 ml 1 Stück
12732527 LDH 4 x 19ml -
10311915 Eisen 10 x 20 ml 1 Stück
10304325 Gesamt-Protein Plus 10 x 60 ml 1 Stück
10606557 U/CSF Protein 8 x 20 ml 8 Stück
11381570 Magnesium 12 x 20 ml 1 Stück
10108229 Magnesium 8 x 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17743637 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981827
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit Reagenzien für die klinische Chemie des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems.

Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit Reagenzien für die klinische Chemie des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, das erstklassige Methodologien bietet, darunter mehr als 30 sorgfältig ausgewählte Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.

  • Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
  • Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten
  • Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben
Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Beschreibung Gesamt -Protein-Plus ; Kit Größe: 12 x 20 ml
CE-Zeichen ja
Nachweisbare Analyten Gesamt-Protein Plus
Probentyp Serum
Typ Reagent
Menge 12 x 20 ml
Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Total Protein Plus
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sulfuric acid, copper(2+) salt
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.