Learn More
Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ System Reagenzien für die klinische Chemie, GGT bis Harnsäure
Artikelnummer. 17867763 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Nachweisbare Analyten:
Eisen
Gamma-GT
Gesamt-Protein Plus
Harnstoff
LDH
Magnesium
Triglyceride
Triglyzeride
U/CSF Protein
Urea
Menge:
8 x 6 ml
4 x 19ml
6 x 60 ml
8 x 10 ml
8 x 20 ml
10 x 20 ml
10 x 25 mL
10 x 60mL
10 x 60 ml
12 x 20 ml
12 x 20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 Stück
240 Milliliter
8 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nachweisbare Analyten Menge Packungsgröße
17867763 Triglyzeride 12 x 20 ml 12 Stück
10467305 Triglyceride 6 x 60 ml 1 Stück
10418275 Gamma-GT 10 x 20 ml 1 Stück
17743637 Gesamt-Protein Plus 12 x 20 ml 240 Milliliter
12732527 LDH 4 x 19ml -
10311915 Eisen 10 x 20 ml 1 Stück
10151105 Harnstoff 10 x 60mL 1 Stück
15662209 Magnesium 8 x 6 ml 8 Stück
10304325 Gesamt-Protein Plus 10 x 60 ml 1 Stück
17808537 Urea 10 x 25 mL 10 Stück
10606557 U/CSF Protein 8 x 20 ml 8 Stück
11381570 Magnesium 12 x 20 ml 1 Stück
10108229 Magnesium 8 x 10 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17867763 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 981786
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00 €
    261.82 € / 12 Stück
    Sparen 16.18 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit Reagenzien für die klinische Chemie des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems.
Sorgen Sie für die komplette Standardisierung von Verfahren mit Reagenzien für die klinische Chemie des Thermo Scientific™ Indiko™ und Konelab™ Systems, das erstklassige Methodologien bietet, darunter mehr als 30 sorgfältig ausgewählte Methoden. Alle Reagenzien sind gebrauchsfertig und in Volumen-optimierten, mit Barcode versehenen Kits verpackt. Unsere Reagenzien werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und optimiert. Das gewährleistet eine kontinuierliche Unterstützung Ihrer Arbeitsabläufe und optimale Ergebnisse.
  • Indiko™ und Konelab™ Anwendungen nutzen sorgfältig ausgewählte Methoden gemäß IFCC sowie weiterer weit verbreiteter Empfehlungen.
  • Klinisch-chemische Methoden werden mit entsprechenden Multi-Kalibratoren und Kontrollen angeboten, die eine Rückverfolgbarkeit auf internationale Referenzmaterialien gewährleisten
  • Kits mit CE-Zeichen erfüllen IVDD-Vorgaben
Bestellinformationen: Nicht in den USA erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen
Beschreibung Triglyzeride ; Kit Größe: 12 x 20 ml
CE-Zeichen ja
Nachweisbare Analyten Triglyzeride
Probentyp Serum
Typ Reagent
Menge 12 x 20 ml
Form Flüssig