Learn More
Indirubin-3'-monoxime, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483857
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16483857 50 mg -
16457918 10 mg 10 Milligramm
16400388 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16483857 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19807
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively; Indirubin-3'-monoxime also shows inhibitory activities against CDK5/p25 and CDK1/cyclin B, with IC50s of 100 and 180 nM.
Indirubin-3'-monoxime is a potent GSK-3β inhibitor, and weakly inhibits 5-Lipoxygenase, with IC50s of 22 nM and 7.8-10 μM, respectively
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Indirubin-3'-monoxime
Physikalische Form Solid
CAS 160807-49-8
Farbe Black
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H11N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym Indirubin-3'-oxime
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 37 mg/mL (133.44 mM)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)/C1=C3NC4=C(C=CC=C4)C\3=N/O
Molekulargewicht (g/mol) 277.28
Formelmasse 277.28
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research