Learn More
BRAND™ Ständer für elektronische Transferpette™ Einkanalpipetten
Auch für entsprechende Modelle von Transferpette™ und Transferpette S Pipetten geeignet.
57.20 € - 75.60 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Transparent/weiß |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Material | Polypropylen, Edelstahl |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10327682
|
BRAND™
705386 |
Transferpette elektronische Einkanalpipette (500 bis 5.000 μl) |
75.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10620853
|
BRAND™
705385 |
Transferpette elektronische Einkanalpipette bis 1000 μl |
57.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Erhältlich für zwei verschiedene Kapazitäten
- Individuelle Bereitstellung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
1 | |
Pipettenständer | |
3.12 Zoll |
Transparent/weiß | |
Polypropylen, Edelstahl | |
Unsteril | |
4,5 in. | |
7,92 cm |